Documenti fondamentali
225592
Sigma-Aldrich
2-Methyl-4,5-diphenyloxazole
95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H13NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
235.28
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
Saggio
95%
Indice di rifrazione
n20/D 1.628 (lit.)
P. ebollizione
214 °C/17 mmHg (lit.)
Punto di fusione
28 °C (lit.)
Densità
1.116 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1nc(-c2ccccc2)c(o1)-c3ccccc3
Applicazioni
Reagent for macrolide synthesis.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Aldrichimica Acta, 13, 53-53 (1980)