222909
N-Phenylthiourea
97%
Sinonimo/i:
1-Phenyl-2-thiourea, PTU, Phenylthiocarbamide
About This Item
Saggio
97%
Punto di fusione
145-150 °C (lit.)
Stringa SMILE
NC(=S)Nc1ccccc1
InChI
1S/C7H8N2S/c8-7(10)9-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H3,8,9,10)
FULZLIGZKMKICU-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Oral - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?