Documenti fondamentali
222836
Sigma-Aldrich
Nonadecanoic acid
99%
Sinonimo/i:
C19:0, NSC 11914, Nonadecylic acid
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)17COOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
298.50
Beilstein:
1786261
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Saggio
99%
Punto di fusione
68-70 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C19H38O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21/h2-18H2,1H3,(H,20,21)
ISYWECDDZWTKFF-UHFFFAOYSA-N
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)