Documenti
222267
Sigma-Aldrich
2-(tert-Butyl)anthracene
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H18
Numero CAS:
Peso molecolare:
234.34
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
98%
Punto di fusione
146-148 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)(C)c1ccc2cc3ccccc3cc2c1
InChI
1S/C18H18/c1-18(2,3)17-9-8-15-10-13-6-4-5-7-14(13)11-16(15)12-17/h4-12H,1-3H3
WBPXZSIKOVBSAS-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
2-(tert-Butyl)anthracene may be used in chemical synthesis studies.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3