Key Documents
222097
Sigma-Aldrich
4-Hexylbenzoyl chloride
98%
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)5C6H4COCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
224.73
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
98%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.5256 (lit.)
Densità
1.029 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
acyl chloride
Stringa SMILE
CCCCCCc1ccc(cc1)C(Cl)=O
InChI
1S/C13H17ClO/c1-2-3-4-5-6-11-7-9-12(10-8-11)13(14)15/h7-10H,2-6H2,1H3
XRAHLPNMIIAEPP-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
4-Hexylbenzoyl chloride was used in the synthesis of 6,6′-bis(hexylbenzoylamino)-2,2′-bipyridine (LH2).
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visita l’Archivio dei documenti
Nickel (II) Complex of 6, 6'-Bis (hexylbenzoylamino)-2, 2'-bipyridine as a Functional Carrier: pH-Induced Affinity-Switching and Mechanism of the SCN--Selective Up-Hill Transport.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 69(5), 1213-1222 (1996)