220329
7-Methylcoumarin
≥98%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98%
Forma fisica
solid
P. eboll.
171-172 °C/11 mmHg (lit.)
Punto di fusione
128-130 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1ccc2C=CC(=O)Oc2c1
InChI
1S/C10H8O2/c1-7-2-3-8-4-5-10(11)12-9(8)6-7/h2-6H,1H3
DLHXRDUXNVEIEY-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2