Documenti fondamentali
219487
Sigma-Aldrich
Glucuronamide
99%
Sinonimo/i:
D-Glucuronic acid amide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H11NO6
Numero CAS:
Peso molecolare:
193.15
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
99%
Punto di fusione
166-167 °C (lit.)
Stringa SMILE
NC(=O)[C@H]1O[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)