Documenti fondamentali
218871
Sigma-Aldrich
Corynanthine hydrochloride hydrate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H26N2O3 · HCl · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
390.90 (anhydrous basis)
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Attività ottica
[α]21/D −67°, c = 1 in H2O
Punto di fusione
288-290 °C (lit.)
InChI
1S/C21H26N2O3.ClH.H2O/c1-26-21(25)19-15-10-17-20-14(13-4-2-3-5-16(13)22-20)8-9-23(17)11-12(15)6-7-18(19)24;;/h2-5,12,15,17-19,22,24H,6-11H2,1H3;1H;1H2/t12-,15-,17-,18-,19-;;/m0../s1
XUMWCHYKGZMCSP-QVURBYDESA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)