Documenti
218731
Sigma-Aldrich
2-(Dimethylamino)ethyl benzoate
99%
About This Item
Formula condensata:
C6H5CO2CH2CH2N(CH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
193.24
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
Saggio
99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.5077 (lit.)
P. eboll.
155-159 °C/20 mmHg (lit.)
Densità
1.014 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CN(C)CCOC(=O)c1ccccc1