Documenti fondamentali
218618
Sigma-Aldrich
2-(3-Amino-4-chlorobenzoyl)benzoic acid
≥95%
About This Item
Formula condensata:
H2NC6H3(Cl)COC6H4CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
275.69
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Saggio
≥95%
Punto di fusione
171-173 °C (lit.)
Stringa SMILE
Nc1cc(ccc1Cl)C(=O)c2ccccc2C(O)=O
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)