Documenti
217190
Sigma-Aldrich
Gadolinium(III) nitrate hexahydrate
crystals and lumps, 99.999% trace metals basis
About This Item
Formula condensata:
Gd(NO3)3 · 6H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
451.36
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
99.999% trace metals basis
Forma fisica
crystals and lumps
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: gadolinium
Impurezze
≤20.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
Punto di fusione
91 °C (lit.)
Densità
2.406 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
[Gd+3].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Gd.3NO3.6H2O/c;3*2-1(3)4;;;;;;/h;;;;6*1H2/q+3;3*-1;;;;;;
XWFVFZQEDMDSET-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Flame over circleExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Articoli
Lanthanide ions in spectral conversion enhance solar cell efficiency via photon conversion.