Documenti
216860
Sigma-Aldrich
4-Amino-5-hydroxy-1-naphthalenesulfonic acid
technical grade, 90%
About This Item
Formula condensata:
H2NC10H5(OH)SO3H
Numero CAS:
Peso molecolare:
239.25
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
Grado
technical grade
Saggio
90%
Stringa SMILE
Nc1ccc(c2cccc(O)c12)S(O)(=O)=O