Documenti fondamentali
216119
Sigma-Aldrich
Diethyl 3,3′-(phenethylimino)dipropionate
technical grade, 90%
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH2CH2N(CH2CH2CO2C2H5)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
321.41
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Grado
technical grade
Saggio
90%
Indice di rifrazione
n20/D 1.495 (lit.)
P. ebollizione
190-193 °C/2 mmHg (lit.)
Densità
1.032 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOC(=O)CCN(CCC(=O)OCC)CCc1ccccc1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)