Documenti fondamentali
215449
Sigma-Aldrich
(2-Dimethylaminoethyl)triphenylphosphonium bromide
97%
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2NCH2CH2P+(C6H5)3Br-
Numero CAS:
Peso molecolare:
414.32
Beilstein:
4072092
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352000
Saggio
97%
Punto di fusione
195-200 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
[Br-].CN(C)CC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)