Documenti fondamentali
211753
Sigma-Aldrich
4-Amino-3-nitrobenzophenone
98%
About This Item
Formula condensata:
H2NC6H3(NO2)C(O)C6H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
242.23
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
98%
Punto di fusione
140-143 °C (lit.)
Stringa SMILE
Nc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)C(=O)c2ccccc2
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)