Documenti fondamentali
211621
Sigma-Aldrich
Lanthanum(III) fluoride
anhydrous, powder, 99%
About This Item
Formula condensata:
LaF3
Numero CAS:
Peso molecolare:
195.90
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Grado
anhydrous
Saggio
99%
Forma fisica
powder
Densità
5.936 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
F[La](F)F
InChI
1S/3FH.La/h3*1H;/q;;;+3/p-3
BYMUNNMMXKDFEZ-UHFFFAOYSA-K
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)