Documenti fondamentali
210641
Sigma-Aldrich
Acid Red 37
Dye content 65 %
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H17N4NaO8S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
504.47
Colour Index:
17045
Composizione
Dye content, 65%
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)