Documenti fondamentali
209627
Sigma-Aldrich
Bordeaux R
Dye content 65 %
Sinonimo/i:
Acid Red 17
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H15N2NaO7S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
482.46
Colour Index:
16180
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
ID PubChem:
Composizione
Dye content, 65%
λmax
518 nm
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].Oc1c(\N=N\c2cccc3ccccc23)c4ccc(cc4cc1S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)