Documenti fondamentali
208906
Sigma-Aldrich
Nitro Red
Dye content 50 %
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H10N4Na2O9S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
512.38
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
ID PubChem:
Composizione
Dye content, 50%
λmax
546 nm
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].Nc1c(\N=N/c2ccc(cc2)[N+]([O-])=O)c(cc3cc(cc(O)c13)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)