Documenti fondamentali
203408
Sigma-Aldrich
Holmium(III) chloride hexahydrate
99.999%
About This Item
Formula condensata:
HoCl3 · 6H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
379.38
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
Saggio
99.999%
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: holmium
Punto di fusione
165 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].Cl[Ho](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Ho.6H2O/h3*1H;;6*1H2/q;;;+3;;;;;;/p-3
BUQFCXABQYNXLP-UHFFFAOYSA-K
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Chun-Lin Lin et al.
BMC medical genomics, 13(1), 69-69 (2020-05-16)
Chromothripsis is an event of genomic instability leading to complex chromosomal alterations in cancer. Frequent long-range chromatin interactions between transcription factors (TFs) and targets may promote extensive translocations and copy-number alterations in proximal contact regions through inappropriate DNA stitching. Although