Documenti
202223
Sigma-Aldrich
Vanadium(IV) fluoride
About This Item
Formula condensata:
VF4
Numero CAS:
Peso molecolare:
126.94
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Punto di fusione
325 °C (dec.) (lit.)
Densità
2.975 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
F[V](F)(F)F