201898
Direct yellow 50
Dye content 40 %
About This Item
Composizione
Dye content, 40%
λmax
390 nm
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].Cc1cc(NC(=O)Nc2ccc(N=Nc3cc(c4cccc(c4c3)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)c(C)c2)ccc1N=Nc5cc(c6cccc(c6c5)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C35H28N6O13S4.4Na/c1-19-13-21(9-11-29(19)40-38-23-15-27-25(33(17-23)57(49,50)51)5-3-7-31(27)55(43,44)45)36-35(42)37-22-10-12-30(20(2)14-22)41-39-24-16-28-26(34(18-24)58(52,53)54)6-4-8-32(28)56(46,47)48;;;;/h3-18H,1-2H3,(H2,36,37,42)(H,43,44,45)(H,46,47,48)(H,49,50,51)(H,52,53,54);;;;/q;4*+1/p-4
XRFRTDKENRGSSX-UHFFFAOYSA-J
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3