Documenti fondamentali
201278
Sigma-Aldrich
Fast Red ITR Salt
Sinonimo/i:
Azoic Diazo No. 42
About This Item
Colour Index:
37150
Numero CE:
Codice UNSPSC:
12171500
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)