Documenti
197599
4-Ethoxy-3-methoxyphenethyl alcohol
99%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H16O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
196.24
ID PubChem:
Saggio
99%
InChI
1S/C11H16O3/c1-3-14-10-5-4-9(6-7-12)8-11(10)13-2/h4-5,8,12H,3,6-7H2,1-2H3
XYPMGJKFSRTMFY-UHFFFAOYSA-N