Documenti
196991
Sigma-Aldrich
3,5-Bis(trifluoromethyl)nitrobenzene
≥98%
About This Item
Formula condensata:
(CF3)2C6H3NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
259.11
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
≥98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.427 (lit.)
P. eboll.
71-72 °C (lit.)
Densità
1.535 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1cc(cc(c1)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
172.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
78 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter