Documenti fondamentali
196754
Sigma-Aldrich
2,3,4,6-Tetrafluoroaniline
98%
About This Item
Formula condensata:
HC6F4NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
165.09
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.462 (lit.)
P. eboll.
65 °C/20 mmHg (lit.)
Densità
1.5 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Nc1c(F)cc(F)c(F)c1F
InChI
1S/C6H3F4N/c7-2-1-3(8)6(11)5(10)4(2)9/h1H,11H2
SBYRHTZJKKWEMP-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
136.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
58 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)