Documenti
196541
Sigma-Aldrich
2-Methyl-3,5-dinitrobenzyl alcohol
97%
About This Item
Formula condensata:
CH3C6H2(NO2)2CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
212.16
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Punto di fusione
86-89 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1c(CO)cc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H8N2O5/c1-5-6(4-11)2-7(9(12)13)3-8(5)10(14)15/h2-3,11H,4H2,1H3
HLBXFLNVFJFEKD-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3