195863
2,3,4-Trimethoxybenzyl alcohol
97%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.532 (lit.)
P. eboll.
105 °C/25 mmHg (lit.)
Densità
1.151 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1ccc(CO)c(OC)c1OC
InChI
1S/C10H14O4/c1-12-8-5-4-7(6-11)9(13-2)10(8)14-3/h4-5,11H,6H2,1-3H3
DGJVVEVPKPOLEV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves