Documenti fondamentali
19575
Sigma-Aldrich
4-tert-Butylbenzo-15-crown-5
≥95.0%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H28O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
324.41
Beilstein:
1687768
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Saggio
≥95.0%
Punto di fusione
92-95 °C
Stringa SMILE
CC(C)(C)c1ccc2OCCOCCOCCOCCOc2c1
InChI
1S/C18H28O5/c1-18(2,3)15-4-5-16-17(14-15)23-13-11-21-9-7-19-6-8-20-10-12-22-16/h4-5,14H,6-13H2,1-3H3
LNNVNAOXLAULPK-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)