Documenti fondamentali
193658
Sigma-Aldrich
2,2-Dibromopropane
96%
About This Item
Formula condensata:
CH3CBr2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
201.89
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Saggio
96%
Indice di rifrazione
n20/D 1.4984 (lit.)
P. eboll.
114 °C/740 mmHg (lit.)
Densità
1.782 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)(Br)Br
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)