Key Documents
193208
Sigma-Aldrich
Methyl 2-benzylmalonamate
96%
Sinonimo/i:
Benzylmalonic acid methyl ester monoamide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H13NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
207.23
Numero MDL:
Saggio
96%
Stringa SMILE
COC(=O)C(Cc1ccccc1)C(N)=O
InChI
1S/C11H13NO3/c1-15-11(14)9(10(12)13)7-8-5-3-2-4-6-8/h2-6,9H,7H2,1H3,(H2,12,13)
MBGQTVLDUWAMMN-UHFFFAOYSA-N
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)