Key Documents
192201
Sigma-Aldrich
2,4,6-Trimethylbenzenesulfonohydrazide
97%
Sinonimo/i:
2-Mesitylenesulfonohydrazide
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3C6H2SO2NHNH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
214.28
Beilstein:
2118380
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Punto di fusione
112-114 °C (dec.) (lit.)
Gruppo funzionale
hydrazine
Stringa SMILE
Cc1cc(C)c(c(C)c1)S(=O)(=O)NN
InChI
1S/C9H14N2O2S/c1-6-4-7(2)9(8(3)5-6)14(12,13)11-10/h4-5,11H,10H2,1-3H3
JQUBKTQDNVZHIY-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
2,4,6-Trimethylbenzenesulfonohydrazide has been used in the synthesis of:
  • (E)-N′-(1-((1S*,4aR*,8aR*)-1-hydroxydecahydronaphthalen-4a-yl)ethylidene)-2,4,6-trimethylbenzenesulfonohydrazide
  • complanadine alkaloids
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Concise Synthesis of 1, 4a-Bifunctionalised Decalin Building Blocks by CH Activation of Decalin.
Uosis-Martin M, et al.
Synlett, 2011(15), 2211-2213 (2011)
Mario Uosis-Martin et al.
The Journal of organic chemistry, 78(12), 6253-6263 (2013-05-30)
A synthetic approach to complanadine alkaloids is described which employs a Kondrat'eva reaction to construct the pyridine rings. The viability of this approach is demonstrated by its application to a model substrate accessed from unfunctionalized decalin. The key transformation affords