Documenti fondamentali
19162
Sigma-Aldrich
(R)-3-Butene-1,2-diol-1-(p-toluenesulfonate)
≥99.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
(R)-1-Tosyloxy-3-buten-2-ol, (R)-2-Hydroxy-3-butenyl tosylate, (R)-3-Butene-1,2-diol 1-tosylate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H14O4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
242.29
Beilstein:
5907827
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
ID PubChem:
Saggio
≥99.0% (HPLC)
Attività ottica
[α]20/D +7.7±0.5°, c = 1% in methanol
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OC[C@H](O)C=C
InChI
1S/C11H14O4S/c1-3-10(12)8-15-16(13,14)11-6-4-9(2)5-7-11/h3-7,10,12H,1,8H2,2H3/t10-/m1/s1
YQSCDBZHHLIPOI-SNVBAGLBSA-N
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)