Documenti fondamentali
191043
Sigma-Aldrich
Poly(dimer acid-co-alkyl polyamine)
softening point 140 °C (ring and ball)
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
Densità
0.98 g/mL at 25 °C
Prodotto comparabile
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)