Documenti fondamentali
188565
Phthalimidoacetaldehyde dimethyl acetal
98%
Sinonimo/i:
N-(2,2-Dimethoxyethyl)phthalimide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H13NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
235.24
ID PubChem:
Saggio
98%
InChI
1S/C12H13NO4/c1-16-10(17-2)7-13-11(14)8-5-3-4-6-9(8)12(13)15/h3-6,10H,7H2,1-2H3
HDSDOJMUZFFCFU-UHFFFAOYSA-N
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)