Documenti fondamentali
188166
Sigma-Aldrich
3,4-Dihydrobenz[a]anthracen-1(2H)-one
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H14O
Numero CAS:
Peso molecolare:
246.30
Numero CE:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Punto di fusione
113-116 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=C1CCCc2ccc3cc4ccccc4cc3c12
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)