Key Documents
188123
Sigma-Aldrich
2-Methylphenethyl alcohol
98%
About This Item
Formula condensata:
CH3C6H4CH2CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
136.19
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.535 (lit.)
P. eboll.
243-244 °C (lit.)
Densità
1.016 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1ccccc1CCO
InChI
1S/C9H12O/c1-8-4-2-3-5-9(8)6-7-10/h2-5,10H,6-7H2,1H3
RUGISKODRCWQNE-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
2-Methylphenethyl alcohol may be used in chemical synthesis.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves