Vai a
187828
2-tert-Butylcyclohexanol, mixture of isomers
99%
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
57,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
(CH3)3CC6H10OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
156.27
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
236-806-6
MDL number:
Assay:
99%
Form:
solid
57,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
99%
form
solid
mp
43-46 °C (lit.)
density
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
SMILES string
CC(C)(C)C1CCCCC1O
InChI
1S/C10H20O/c1-10(2,3)8-6-4-5-7-9(8)11/h8-9,11H,4-7H2,1-3H3
InChI key
DLTWBMHADAJAAZ-UHFFFAOYSA-N
General description
2-tert-Butylcyclohexanol is the major metabolite of (+/-)-2-tert-butylcyclohexanone.
Application
2-tert-Butylcyclohexanol was used in the synthesis of 2-tert-butylcyclohexyl methacrylate via reaction with methacryloyl chloride in the presence of triethylamine.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
146641369500218286
description
99%
description
98%
description
99%
description
98%
assay
99%
assay
98%
assay
99%
assay
98%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
43-46 °C (lit.)
mp
-
mp
-
mp
-
form
solid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
density
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.1 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.94 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.929 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
functional group
amine, hydroxyl, nitro
functional group
-
functional group
ketone
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
174.2 °F - closed cup
flash_point_c
79 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)