Key Documents
18717
Sigma-Aldrich
(3R,6R)-3,6-Octanediol
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H18O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
146.23
Beilstein:
4780881
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352000
ID PubChem:
Saggio
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
Purezza ottica
enantiomeric ratio: ≥99:1
Stringa SMILE
CC[C@@H](O)CC[C@H](O)CC
Applicazioni
Used as a convenient starting material for the preparation of enantiomerically pure bis(phospholano)ethane ligands.
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Burk, M.J. et al.
Journal of the American Chemical Society, 115, 10125-10125 (1993)