Documenti fondamentali
18553
Sigma-Aldrich
1-Bromo-3-(trimethylsiloxy)benzene
≥97.0%
Sinonimo/i:
(3-Bromophenoxy)trimethylsilane
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H13BrOSi
Numero CAS:
Peso molecolare:
245.19
Beilstein:
1862840
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
≥97.0%
Indice di rifrazione
n20/D 1.514 (lit.)
P. ebollizione
61-63 °C/0.1 mmHg (lit.)
Densità
1.252 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
C[Si](C)(C)Oc1cccc(Br)c1
InChI
1S/C9H13BrOSi/c1-12(2,3)11-9-6-4-5-8(10)7-9/h4-7H,1-3H3
PJAOJOJIEFORFP-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
1-Bromo-3-(trimethylsiloxy)benzene may be used in chemical synthesis.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
215.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
102 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)