Documenti fondamentali
185280
Sigma-Aldrich
5-Nitroorotic acid potassium salt monohydrate
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H2KN3O6 · H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
257.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
98%
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Stringa SMILE
[K+].[H]O[H].[O-]C(=O)C1=C(C(=O)NC(=O)N1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C5H3N3O6.K.H2O/c9-3-2(8(13)14)1(4(10)11)6-5(12)7-3;;/h(H,10,11)(H2,6,7,9,12);;1H2/q;+1;/p-1
JDMSALHSRWYAEM-UHFFFAOYSA-M
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)