Documenti fondamentali
184888
Sigma-Aldrich
Naphthalene-bis(hexachlorocyclopentadiene) adduct
technical grade, 95%
Sinonimo/i:
DHA, NSC 122892
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H8Cl12
Numero CAS:
Peso molecolare:
673.71
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
Grado
technical grade
Saggio
95%
Punto di fusione
208-210 °C (lit.)
Stringa SMILE
ClC1=C(Cl)[C@@]2(Cl)C3C(C4C(c5ccccc35)[C@@]6(Cl)C(Cl)=C(Cl)[C@]4(Cl)C6(Cl)Cl)[C@]1(Cl)C2(Cl)Cl
InChI
1S/C20H8Cl12/c21-11-13(23)17(27)9-7(15(11,25)19(17,29)30)5-3-1-2-4-6(5)8-10(9)18(28)14(24)12(22)16(8,26)20(18,31)32/h1-4,7-10H/t7?,8?,9?,10?,15-,16+,17+,18-
ULBZLTIPWBXWCY-QDCKJYKTSA-N
Applicazioni
Reactant involved in iodination and retro Diels-alder reactions
Molecule studied for its pharmacological activity as a KSP inhibitor
Prodotto comparabile
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)