Documenti fondamentali
183741
Sigma-Aldrich
(+)-p-Menth-1-en-9-ol,mixture of isomers
(R,R)-isomer ~67%, (R,S)-isomer ~33%, 97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H18O
Numero CAS:
Peso molecolare:
154.25
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352000
ID PubChem:
Saggio
97%
Attività ottica
[α]20/D +99°, c = 4.2 in toluene
Indice di rifrazione
n20/D 1.486 (lit.)
P. ebollizione
115-116 °C/10 mmHg (lit.)
Densità
0.941 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(CO)C1CCC(C)=CC1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
217.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
103 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)