Documenti fondamentali
183253
Sigma-Aldrich
6-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene
technical grade, 85%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H14O
Numero CAS:
Peso molecolare:
162.23
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Grado
technical grade
Saggio
85%
Indice di rifrazione
n20/D 1.54 (lit.)
P. ebollizione
90-95 °C/1 mmHg (lit.)
Densità
1.033 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1ccc2CCCCc2c1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)