180610
9,10-Dihydrobenzo[a]pyrene-7(8H)-one
97%
Sinonimo/i:
7-Oxo-7,8,9,10-tetrahydrobenzo[a ]pyrene
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Punto di fusione
172-175 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=C1CCCc2c1cc3ccc4cccc5ccc2c3c45
InChI
1S/C20H14O/c21-18-6-2-5-15-16-10-9-13-4-1-3-12-7-8-14(11-17(15)18)20(16)19(12)13/h1,3-4,7-11H,2,5-6H2
AIGDHFJPKNZUOR-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3