Documenti fondamentali
177407
Sigma-Aldrich
cis-3-Chloroacrylic acid
98%
About This Item
Formula condensata:
ClCH=CHCO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
106.51
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
98%
Punto di fusione
61-62 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)\C=C/Cl
InChI
1S/C3H3ClO2/c4-2-1-3(5)6/h1-2H,(H,5,6)/b2-1-
MHMUCYJKZUZMNJ-UPHRSURJSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Frederick Stull et al.
Nature structural & molecular biology, 23(1), 53-58 (2015-12-01)
Chaperones assist in the folding of many proteins in the cell. Although the most well-studied chaperones use cycles of ATP binding and hydrolysis to assist in protein folding, a number of chaperones have been identified that promote folding in the