Documenti fondamentali
17358
Sigma-Aldrich
2-Bromo-1,3-indandione
technical, ≥90.0% (AT)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H5BrO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
225.04
Beilstein:
2252160
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Grado
technical
Saggio
≥90.0% (AT)
Punto di fusione
118-120 °C
Stringa SMILE
BrC1C(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C9H5BrO2/c10-7-8(11)5-3-1-2-4-6(5)9(7)12/h1-4,7H
DJSJIJDUPBUBKX-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
2-Bromo-1,3-indandione was used in the synthesis of 2-benzylthio-1,3-indandione.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Synthesis of new derivatives of 2-thio-1, 3-indandione.
Chemical Papers, 38(5), 687-692 (1984)