Documenti fondamentali
16819
Sigma-Aldrich
1-(3-Cyanopropyl)pyridinium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
≥98.5% (T)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H11F6N3O4S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
427.34
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
≥98.5% (T)
Impurezze
≤0.1% water
≤10 mg/kg halogenes
Indice di rifrazione
n20/D 1.458±0.001
Stringa SMILE
N#CCCC[n+]1ccccc1.FC(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
Descrizione generale
Nitrile-functionalized ionic liquid showing superior characteristics in Suzuki and Stille coupling reactions.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Dongbin Zhao et al.
Journal of the American Chemical Society, 126(48), 15876-15882 (2004-12-02)
A series of relatively low-cost ionic liquids, based on the N-butyronitrile pyridinium cation [C(3)CNpy](+), designed to improve catalyst retention, have been prepared and evaluated in Suzuki and Stille coupling reactions. Depending on the nature of the anion, these salts react