Documenti fondamentali
162744
Sigma-Aldrich
Resolve-Al Ho
98%
Sinonimo/i:
Ho(tmhd)3, Holmium tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate)
About This Item
Formula condensata:
Ho(OCC(CH3)3CHCOC(CH3)3)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
714.73
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
Saggio
98%
Punto di fusione
175-180 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)(C)C1=[O][Ho]234([O]=C(C1)C(C)(C)C)[O]=C(CC(=[O]2)C(C)(C)C)C(C)(C)C.CC(C)(C)C(CC(=[O]3)C(C)(C)C)=[O]4
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)