Documenti fondamentali
160822
Sigma-Aldrich
(Methylthio)acetonitrile
99%
About This Item
Formula condensata:
CH3SCH2CN
Numero CAS:
Peso molecolare:
87.14
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.483 (lit.)
P. ebollizione
61-63 °C/15 mmHg (lit.)
Densità
1.039 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CSCC#N
InChI
1S/C3H5NS/c1-5-3-2-4/h3H2,1H3
ZRIGDBVSVFSVLL-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
154.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
68 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)